Läs mer
Venetoclax, MedChemExpress
Beskrivning
Venetoclax (ABT-199
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venetoclax |
| CAS | 1257044-40-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C45H50ClN7O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ABT-199 GDC-0199 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (89.24 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(NS(=O)(C1=CC=C(NCC2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCN(CC5=C(C6=CC=C(Cl)C=C6)CC(C)(C)CC5)CC4)C=C3OC7=CN=C(NC=C8)C8=C7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 868.44 |
| Visa mer |