Läs mer
Venlafaxin cyklisk förorening, TRC
Produktkod. 30455705
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455705 10 mg
30451025 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30455705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV12001510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93413-70-8
Molekylformel C17 H25 N O2
Molekylvikt (g/mol) 275.39
Synonym Venlafaxine EP Impurity E
IUPAC-namn 5-(4-metoxifyneyl)-3-metyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undekan
LEDER COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine Cyclic Impurity H
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Formel vikt 275.1885