Läs mer
(±)-Venlafaxine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30327036
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327036 0.005 g
30309686 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327036 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68260.005G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine-D6 Hydrochloride
CAS 1062606-12-5
Molekylformel C17 2H6 H21 N O2 . Cl H
Kvantitet 0.005 g
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-[di(methyl-d3)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Venlafaxine-D6 Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19 H,4-6,11-13H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 319.9
Formel vikt 319.2185 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity