Läs mer
(±)-Venlafaxine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), TRC
Produktkod. 30450743
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30450743 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30450743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV1200015MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine-D6 Hydrochloride
CAS 1062606-12-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 2H6 H21 N O2 . Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym Cyclohexanol','1-[2-[di(methyl-d3)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-','hydrochloride (1:1), Venlafaxine-D6 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 319.9
Formel vikt 319.2185