missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Venlafaxine EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17980766
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980766 25 mg
17981586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17980766 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0393.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Venlafaxine EP Impurity B (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride
CAS 2174001-92-2
Analyt- eller komponentnamn Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H21 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP), Venlafaxine Imp. B (EP), Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
LEDER Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn ethyl 3-(dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 287.78
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 287.1288 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.