Läs mer
Venlafaxin. HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30463750
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463750 1 ml
1 options
Produktkod. 30463750 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMVLF1063HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Venlafaxin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnamn Venlafaxine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H27 N O2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,1809 g/mol