Läs mer
Venlafaxin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30459398
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459398 10 mg
1 options
Produktkod. 30459398 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMVLF1063HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Venlafaxin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnamn Venlafaxine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H27 N O2 . Cl H
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 313,1809 g/mol