Läs mer
Venlafaxinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460626
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460626 1 ml
1 options
Produktkod. 30460626 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0393.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Venlafaxinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnamn Venlafaxine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H27 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1 S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19 H,4-6,11-13H2,1-3H3;1 H
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,1809 g/mol