Läs mer
Venlafaxinhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321591
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321591 1 ml
1 options
Produktkod. 30321591 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17907000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnamn Venlafaxine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H27 N O2 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,1809 g/mol