Läs mer
Venlafaxinhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venlafaxine Hydrochloride |
| CAS | 99300-78-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Venlafaxine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2 |
| Visa mer |