missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Venlafaxine-N,N-didesmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venlafaxine-N,N-didesmethyl |
| CAS | 93413-77-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Venlafaxine-N,N-didesmethyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, 2-(1-Hydroxy-1-cyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-(1-hydroxycyclohexyl)-ethylamine, Dinorvenlafaxine, N,N-Didesmethylvenlafaxine, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?