Läs mer
Cole Parmer™ HDPE, ventilerad kran
Produktkod. 15881142 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med 5 L carboy.
Produktkod.
15881142 För användning med 5 L carboy.
1 options
Produktkod. 15881142 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0606111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 SEK
    125.31 SEK / Paket med 1
    Save 27.69 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Carboy, 5L
  • Ventilerad
  • HDPE konstruktion
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
För användning med (utrustning) Carboy, 5L
Inkluderar Ventilera
Material HDPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Kran