Läs mer
3M™ Ventilerad lamphållare hård hatt
Produktkod. 15789867 Handla allt 3M Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
330 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15789867 330 g Paket med 20
1 options
Produktkod. 15789867 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12700.00 SEK
    9315.58 SEK / Paket med 20
    Save 3384.42 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
3M™ Ventilerad lamphållare hårdhatt gör att fallande föremål lätt glider av och inte förskjuter hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc
  • Ventilationshål fördelade över en större yta ger maximalt genomflöde av luft vilket ökar användarens komfort
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397
Färg Hi-vis gul
Inkluderar Lamphållare
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 53 till 62 cm
Vikt (metrisk) 330 g
Ventilerad Ventilerad