Beskrivning
- Lämplig för Buerkle™ Förvaringsflaskor, med eller utan gängad anslutning
- För användning med 5L, 10L, 25L och 60L förvaringsflaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White, Red |
| Material | Polypropylene, Polyethylene |
| Kvantitet | Varje |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 5 L, 10 L, 25 L, 60 L Förvaringsflaska Les |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Produkttyp | Ventilationstätning |