Läs mer
Cole-Parmer™ Venturi miniatyr vakuumpump
Produktkod. 11770079 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
8,5 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11770079 8,5 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11770079 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7816540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den anmärkningsvärt kompakta storleken på dessa Cole-Parmer Venturi miniatyrvakuumpump gör att du kan designa vakuumsystem med mindre, billigare komponenter och minskade underhållskostnader. Utan rörliga delar eller elektriska faror är dessa luftdrivna pumpar också egensäkra.
  • Inga rörliga delar säkerställer lång livslängd med lågt underhåll.
  • Venturipumpar är luftdrivna, kräver ingen elektrisk kraftkälla eller smörjmedel.
  • Placera dessa kompakta vakuumpumpar nära applikationen för snabb respons och minimal vakuumförlust.
Specifikationer
Max. Vakuum 100 Mbar
Material Aluminium
Flödeshastighet 8,5 l/min.
Pumptyp Vakuumsystem