Läs mer
Cole-Parmer™ Venturi vakuumpump
Produktkod. 11720169 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
90,6 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11720169 90,6 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11720169 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7816520
Beräknad leverans: 23-11-2026
Den anmärkningsvärt kompakta storleken på dessa Cole-Parmer Venturi Vacuum Pump gör att du kan designa vakuumsystem med mindre, billigare komponenter och minskade underhållskostnader. Utan rörliga delar eller elektriska faror är dessa luftdrivna pumpar också egensäkra.
  • Inga rörliga delar säkerställer lång livslängd med lågt underhåll.
  • Venturipumpar är luftdrivna, kräver ingen elektrisk kraftkälla eller smörjmedel.
  • Placera dessa kompakta vakuumpumpar nära applikationen för snabb respons och minimal vakuumförlust.
Specifikationer
Max. Vakuum 65,1 Mbar
Mått (L x B x H) 11,75 x 2,54 x 8,89 cm (4,625 x 1 x 3,5 tum)
Beskrivning Venturi vakuumpump
Material Aluminium, mässing, Buna N
Temperatur (engelska) Max. 140 °F
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Flödeshastighet 90,6 l/min.
Pumptyp Vakuumsystem