Läs mer
Venturicidin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venturicidin A |
| CAS | 33538-71-5 |
| Molekylformel | C41H67NO11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1R,5S,6R,8R,9E,11R,15E,17R)-11-[[3-O-(Aminocarbonyl)-2,6-dideoxy-beta-D-arabino-hexopyranosyl]oxy]-1-hydroxy-5-[(1R,3R,4S,5S)-4-hydroxy-1,3,5-trimethyl-6-oxooctyl]-6,8,16,18-tetramethyl-4,21-dioxabicyclo[15.3.1]heneicosa-9,15,18-trien-3-one, Aabomycin A1, Venturicidin B, 3'-Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C41H67NO11/c1-10-32(43)29(8)36(45)26(5)20-28(7)38-27(6)19-23(2)15-16-31(50-35-21-33(51-40(42)47)37(46)30(9)49-35)14-12-11-13-24(3)39-25(4)17-18-41(48,53-39)22-34(44)52-38/h13,15-17,23,26-31,33,35-39,45-46,48H,10-12,14,18-22H2,1-9H3,(H2,42,47)/b16-15+,24-13?/t23-,26+,27+,28+,29+,30+,31+,33+,35-,36-,37+,38-,39+,41+/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C[C@@H](C)[C@H]1OC(=O)C[C@@]2(O)CC=C(C)[C@H](O2)C(=CCCC[C@@H](O[C@H]3C[C@@H](OC(=O)N)[C@H](O)[C@@H](C)O3)\C=C\[C@H](C)C[C@H]1C)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,6R)-3-hydroxy-6-[[(1R,7R,8E,10R,12R,13S,17R)-17-hydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxononan-2-yl]-2,10,12,20-tetramethyl-15-oxo-14,21-dioxabicyclo[15.3.1]henicosa-2,8,19-trien-7-yl]oxy]-2-methyloxan-4-yl] carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 749.98 |
| Formel vikt | 749.4714 |