Läs mer
Emma Safety Footwear Venus S3 Skyddsskor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Fullnarvsläderkonstruktion
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Svart |
| Design | Venus S3 |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Läder |
| Storlek | 35 |
| Tåmaterial | Stål |