Läs mer
VER-49009, MedChemExpress
Produktkod. 16490266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490266 2 mg -
16479497 5 mg 5mg
16436958 10 mg -
16417036 100 mg -
16403017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15986
MedChemExpress VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VER-49009
CAS 558640-51-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18ClN3O4
Kvantitet 2 mg
Synonym CCT 129397
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (257.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NNC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Molekylvikt (g/mol) 387.82
Formel vikt 387.82
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death