Läs mer
VER-50589, MedChemExpress
Produktkod. 16461589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461589 1 mg
16449497 5 mg
16406958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461589 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15984
MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VER-50589
CAS 747413-08-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17ClN2O5
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
LEDER O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Molekylvikt (g/mol) 388.8
Formel vikt 388.8
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death