Läs mer
VER-82576, MedChemExpress
Beskrivning
VER-82576 (NVP-BEP800) is a potent, orally available and selective Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 58 nM for Hsp90β
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VER-82576 |
| CAS | 847559-80-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23Cl2N5O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NVP-BEP800 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (12.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC2=C(N=C(N=C2S1)N)C3=CC(OCCN4CCCC4)=C(C=C3Cl)Cl)NCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.41 |
| Visa mer |