Läs mer
Emma Safety Footwear Vera Skyddsskor
Beskrivning
- S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
- GripForce™ Easy Twist
- Mikrofiberkonstruktion
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Design | Vera |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 49 |
| Tåmaterial | Stål |