Läs mer
Emma Safety Footwear Vera Skyddsskor
Produktkod. 15968551
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15968551 35 1 par
15978551 36 1 par
15988551 37 1 par
15998551 38 1 par
15908561 39 1 par
15918561 40 1 par
15928561 41 1 par
15938561 42 1 par
15948561 43 1 par
15958561 44 1 par
15968561 45 1 par
15978561 46 1 par
15988561 47 1 par
15998561 48 1 par
15908571 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15968551 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM50654435
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En enkel sko för att rengöra hygien. Ovandelen är helt tvättbar mikrofiberkonstruktion. Sanerat med Hydro-Tec™ Sanerat silver. Fläck-, fett-, fett- och direktbeständig.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • GripForce™ Easy Twist
  • Mikrofiberkonstruktion
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Design Vera
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 35
Tåmaterial Stål