Läs mer
Emma Safety Footwear Vera Skyddsskor
Produktkod. 15998551
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15998551
Brand: Emma Safety Footwear MM50654438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En enkel sko för att rengöra hygien. Ovandelen är helt tvättbar mikrofiberkonstruktion. Sanerat med Hydro-Tec™ Sanerat silver. Fläck-, fett-, fett- och direktbeständig.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • GripForce™ Easy Twist
  • Mikrofiberkonstruktion
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Design Vera
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 38
Tåmaterial Stål