Läs mer
Emma Safety Footwear Vera Skyddsskor, Blå
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
- GripForce™ Duo yttersula
- Mikrofiberkonstruktion
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Design | Vera, blå |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 43 |
| Tåmaterial | Stål |