Läs mer
Emma Safety Footwear Vera Skyddsskor, Röda
Produktkod. 15968511
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15968511 37 1 par
15978511 38 1 par
15988511 39 1 par
15998511 40 1 par
15908521 41 1 par
15918521 42 1 par
15928521 43 1 par
15938521 44 1 par
15948521 45 1 par
15958521 46 1 par
15968521 47 1 par
15978521 48 1 par
15988521 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15968511 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM50652437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1253.43 SEK / 1 par
    Save 516.57 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
En enkel sko för att rengöra hygien. Ovandelen är helt tvättbar unik mikrofiber och funktioner Hydro-Tec™ Sanitetssilver för torra, fräscha fötter. Den skyddande tåhättan förhindrar fläckar och är smörj- och fettbeständig. Utvecklad för användning på hårda klinkergolv och andra lättstädade golv.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • Mikrofiberkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Kromfritt foder
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Design Vera, röd
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 37
Tåmaterial Stål