Läs mer
Emma Safety Footwear Vera XD Skyddsskor, gröna
Beskrivning
- S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
- GripForce™ Easy Twist
- Mikrofiberkonstruktion
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Design | Vera XD, grön |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 37 |