Läs mer
Chicopee VeraClean Polish rengöringsservett
Produktkod. 15721117
Change view
Mått (L x B):
32 x 34 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15721117 32 x 34 cm Paket med 800
1 options
Produktkod. 15721117 Leverantör Chicopee Leverantörsnummer M74101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 SEK
    1754.69 SEK / Paket med 800
    Save 50.31 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Extremt lågt luddande och högabsorberande servett gjort av viskos.
  • Låda med 800 rengöringsservetter
  • 32 x 34 cm
  • Vitt
  • 100% viskosrayon
  • Extremt lågt ludd och absorberande
  • Silikonfri
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) 34 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 32 x 34 cm
Förpackningsmängd Låda med 800 servetter
Lager 1-ply