Läs mer
Veralipride, MedChemExpress
Produktkod. 16486297
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486297 5 mg -
16469986 50 mg -
16454686 100 mg -
16443578 10 mg -
16400066 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101797
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veralipride
CAS 66644-81-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H25N3O5S
Kvantitet 5 mg
Synonym (±)-Veralipride LIR166
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.78 mM)
LEDER O=C(NCC1N(CC=C)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC(OC)=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 383.46
Formel vikt 383.46
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration