Läs mer
Veralipride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veralipride |
| CAS | 66644-81-3 |
| Molekylformel | C17H25N3O5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-(Aminosulfonyl)-2,3-dimethoxy-N-[[1-(2-propen-1-yl)-2-pyrrolidinyl]methyl]benzamide, (+/-)-Veralipride, Agreal, LIR 1660 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-4-7-20-8-5-6-12(20)11-19-17(21)14-9-13(26(18,22)23)10-15(24-2)16(14)25-3/h4,9-10,12H,1,5-8,11H2,2-3H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| LEDER | COc1cc(cc(C(=O)NCC2CCCN2CC=C)c1OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethoxy-N-[(1-prop-2-enylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.46 |
| Formel vikt | 383.1515 |