Läs mer
Verapamil-d3 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30457282
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457282 5 mg
30451709 50 mg
30455563 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV1250015MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Verapamil-d3 Hydrochloride
CAS 2714485-49-9
Molekylformel C27 D3 H35 N2 O4 . Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym (±)-Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methyl-d3-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methyl-d3-amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/i3D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1)CCc2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxyfenyl)-5-[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl-(trideuteriometyl)amino]-2-propan-2-ylpentannitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 494.081
Formel vikt 493.279