Läs mer
Verapamil Ethyl Methanethiosulfonate, Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verapamil Ethyl Methanethiosulfonate','Bromide |
| CAS | 353270-25-4 |
| Molekylformel | C30 H45 N2 O6 S2 . Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H45N2O6S2.BrH/c1-23(2)30(22-31,25-11-13-27(36-5)29(21-25)38-7)15-9-16-32(3,18-19-39-40(8,33)34)17-14-24-10-12-26(35-4)28(20-24)37-6;/h10-13,20-21,23H,9,14-19H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].COc1ccc(CC[N+](C)(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)CCSS(=O)(=O)C)cc1OC |
| IUPAC-namn | [4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl]-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-methyl-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 673.72 |
| Formel vikt | 672.1902 |