Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (± )-Verapamilhydroklorid, 99+%
Produktkod. 10441012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441012 1 g Glasflaska 1g
10403045 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441012 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1066.06 SEK
    956.65 SEK / 1g
    Save 109.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 152-11-4 | C27H38N2O4·HCl | 491,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152-11-4
Molekylformel C27H38N2O4·HCl
Molekylvikt (g/mol) 491.07
MDL-nummer MFCD00055208
InChI-nyckel DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
PubChem CID 62969
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl-metylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril;hydroklorid
LEDER CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Verapamil hydrochloride
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140,0 °C till 144,0 °C
Färg Vitt
pH 4,5 till 6,5 (5 % soln.)
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10144
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 491.07
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-Verapamil hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.