Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verapamil hydrochloride |
| CAS | 52-53-9 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.999 |
| Molekylformel | C27H38N2O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | verapamil, iproveratril, vasolan, dilacoran, isoptin, cordilox, calan, verapamilo, verapamilum, falicard |
| InChI-nyckel | SGTNSNPWRIOYBX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl-metylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (±)-Verapamil Hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: verapamil hydrochloride