Läs mer
(± )-Verapamil hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425502 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11425502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219554501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 1g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Fungerar som en kalciumkanalmodulator, adrenoceptorantagonist, antiarytmik, hjärtdepressiva och kranskärlsvidgande medel. (± )-Verapamil hydroklorid, MP Biomedicals är enα 1-antagonist och kalciumkanalblockerare som verkar genom att hämma
Verkar genom att täppa till kanalerna och begränsa inträdet av kalcium i både glatta muskelceller i arteriella väggar och hjärtmuskelcellerna vid högre doser.
  • Blockerar L-typ Ca2+ kanaler i glatt och hjärtmuskel
  • Inducerar apoptos av humana primära och metastaserande kolonadenokarcinomceller in vitro
  • Läkemedelsresistensreverserande medel som verkar på Pgp, t.ex. minskar elimineringen av digoxin i njurtubuli
  • Ökar basal ATPas-aktivitet av Pgp
  • Substrat av Cyp3A4 och CYP2C6
Specifikationer
CAS 152-11-4
Smältpunkt 140 °C till 150 °C (litteratur)
Molekylformel C27H39ClN2O4
Kvantitet 1 g
Synonym verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
Löslighetsinformation Löslig i vatten (7g/100 ml); sparsamt löslig i kloroform; löslig i etanol (26 mg/ml), isopropanol, aceton, etylacetat; fritt löslig i metanol (>100 mg/ml), DMF (>100 mg/ml); praktiskt taget olöslig i eter.
InChI-nyckel DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl-metylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 491.069
PubChem CID 62969
Formel vikt 491.1
Fysisk form Pulver