Läs mer
Tocris Bioscience™ Verapamil hydrochloride
Produktkod. 18732544
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
18732544 1 g
1 options
Produktkod. 18732544 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0654/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1557.15 SEK / 1g
    Save 92.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CaV1.x blocker
Verapamil hydrochloride is an L-type calcium channel blocker. Vasodilator and adrenergic antagonist. Verapamil induces autophagy by modulating cellular metabolism. Verapamil has been identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Kvantitet 1 g
Molekylformel C27H39ClN2O4
Formel vikt 491.07
Renhet 0.98
Molekylvikt (g/mol) 491.069