Läs mer
Veratraldehyde, 99%
Produktkod. 11438993
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11438993
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11110.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-14-9 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Veratraldehyd användes vid framställningen av 4-klormetyl-2-(dimetoxifenyl)-1,3-dioxolan. Det användes vid syntes av (+)-litosperminsyra, med anti-HIV-aktivitet. Det bildar 1:1 inklusionskomplex med cyklodextriner. Det reagerar med 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen för att ge chalkonfärgämne, (2E)-3-(3,4-dimetoxifenyl)-1-(2,5-dimetyltiofen-3-yl)prop-2-en-1-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Veratraldehyd användes vid framställningen av 4-klormetyl-2-(dimetoxifenyl)-1,3-dioxolan. Det användes vid syntes av (+)-litosperminsyra, med anti-HIV-aktivitet. Det bildar 1:1 inklusionskomplex med cyklodextriner. Det reagerar med 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen för att ge chalkonfärgämne, (2E)-3-(3,4-dimetoxifenyl)-1-(2,5-dimetyltiofen-3-yl)prop-2-en-1-on.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lättlöslig i alkohol och eter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-14-9
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00003363
InChI-nyckel WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
PubChem CID 8419
ChEBI CHEBI:17098
IUPAC-namn 3,4-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veratraldehyde
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 281°C
Flampunkt 112°C (233°F)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 473899
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9951
Löslighetsinformation Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.