Läs mer
Veratramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veratramine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H39NO2/c1-15-11-25(30)26(28-14-15)17(3)20-7-8-21-22-6-5-18-12-19(29)9-10-27(18,4)24(22)13-23(21)16(20)2/h5,7-8,15,17,19,22,24-26,28-30H,6,9-14H2,1-4H3/t15-,17-,19-,22-,24-,25+,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 409.2981 |