Läs mer
Veratrole, 99 %
Produktkod. 11464024
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464024 5000 g 5000g
11454024 250 g 250g
11444024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11985.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Det är användbart för organisk syntes av aromatiska föreningar. Veratrol är relativt elektronrikt och genomgår således lätt elektrofil substitution.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är användbart för organisk syntes av aromatiska föreningar. Veratrol är relativt elektronrikt och genomgår således lätt elektrofil substitution.
Löslighet
Löslig i alkohol, dietyleter, aceton och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-16-7
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00008357
InChI-nyckel ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC-namn 1,2-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=CC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veratrole
Smältpunkt 21 °C till 23 °C
Densitet 1.084
Kokpunkt 206 °C till 207 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1364621
Merck Index 14,9956
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, dietyleter, aceton och metanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.