Läs mer
Veratrole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veratrole-d4 |
| CAS | 126840-15-1 |
| Molekylformel | C8H6D4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethoxybenzene-1,2,3,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | COC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1OC |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethoxybenzene-3,4,5,6-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vikt | 142.09 |