Läs mer
Veratryl alcohol, MedChemExpress
Produktkod. 16425126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16425126 100 mg
1 options
Produktkod. 16425126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107858
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veratryl alcohol
CAS 93-03-8
Färg Colorless to Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H12O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (594.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil