Läs mer
MedChemExpress Verbascoside
Produktkod. 16478956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478956 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16478956 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Verbascoside is isolated from Lantana camara, acts as an ATP-competitive inhibitor of PKC, with an IC50 of 25 μM, and has antitumor, anti-inflammatory and antineuropathic pain activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 624.59 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 61276-17-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.67%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.11 mM)
Synonym Acteoside∣ Kusaginin∣ TJC160
Mål PKC∣Apoptosis∣Bacterial∣HSV