Läs mer
Verbenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | d-Verbenone |
| CAS | 18309-32-5 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one','4,6,6-trimethyl-','(1R,5R)-, 2-Pinen-4-one','(1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one','4,6,6-trimethyl-','(1R)-, (1R,5R)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (+)-Verbenone, (+)-α-Verbenone, (1R)-(+)-Verbenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C |
| IUPAC-namn | (1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vikt | 150.104 |