Läs mer
Verdiperstat, MedChemExpress
Produktkod. 16497438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497438 10 mg -
16479917 5 mg -
16443467 50 mg -
16437416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17646
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Verdiperstat
CAS 890655-80-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N3O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym AZD3241
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (592.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1)C(NC=C2)=C2N(CCOC(C)C)C1=S
Molekylvikt (g/mol) 253.32
Formel vikt 253.32
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation