Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Cert+MSQ förmonterade skruvkorpor, 9 mm, med låst septa, förslitsning
Produktkod. 31743246 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
31743246 100 Pk.
31741246 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31743246 Supplier Phenomenex™ Supplier No. AR0897212M
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Förslits Ja
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap