Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Cert+ Snap Seals, 11 mm, med septa, ingen slits
Produktkod. 31742956 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
31742956 Blått
1 options
Produktkod. 31742956 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0565213C
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap