Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Cert+ Snap Seals, 11 mm, med septa, förslitsning
Produktkod. 31748486 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blått
Naturlig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31748486 Blått
31741700 Naturlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31748486 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0567213C
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap