Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Krimptätningar, 20 mm, med Pharmafix-formad septa, ingen slits
Produktkod. 31748503 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31748503 100 Pk.
31747599 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31748503 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR052D012
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap