Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Magnetic, Blue Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Produktkod. 31742347 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blue
Produktkod. Färg
31742347 Blue
1 options
Produktkod. 31742347 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0528513
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blue
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Bi-metal
Förslits No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Kvantitet 1000 Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Produkttyp Cap