Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Magnetiska krimptätningar, 20 mm, med septa, utan slits
Produktkod. 31745037 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Septum:
Butylgummi/PTFE
PTFE/silikon
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Kvantitet
31745037 Butylgummi/PTFE 100 Pk.
31742159 PTFE/silikon 100 Pk.
31743127 PTFE/silikon 1000 Pk.
31744572 Butylgummi/PTFE 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31745037 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR052C512
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum Butylgummi/PTFE
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap